Learn More
CHEMetrics Kit de pruebas de agua para células de titulación de dureza (total) Titrets
Código de producto. 11780994
Change view
Click to view available options
temp:
De 100 a 1000 ppm como CaCO3
De 2 a 20 ppm como CaCO3
De 20 a 200 ppm como CaCO3
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp unitSize
11780994 De 2 a 20 ppm como CaCO3 paquete de 30
11790994 De 20 a 200 ppm como CaCO3 paquete de 30
11737473 De 100 a 1000 ppm como CaCO3 paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11780994 Proveedor CHEMetrics N.º de proveedor K4502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
QUITAR
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
Las ampollas Titrets utilizan valoración inversa para cuantificar las concentraciones. Cada ampolla Titret tiene 13 mm de diámetro y está diseñada para el análisis titrimétrico. La ampolla contiene un titulador líquido sellado al vacío y tiene un conjunto de válvula flexible conectado. Después de ajustar la punta de la ampolla, la muestra se introduce en esta en pequeñas dosis (con el dispositivo Titrettor™ incluido en cada kit que controla con precisión la muestra), (paso 1), hasta que un cambio de color indica que se ha alcanzado el punto de equivalencia (paso 2). La valoración se detiene en el punto final y la ampolla se mantiene en posición vertical. El nivel de líquido corresponderá a una escala impresa en la superficie exterior de la ampolla (paso 3).
Los kits incluyen 30 ampollas con conjuntos de válvulas, un clasificador, soluciones accesorias cuando sean necesarias, una vaso de muestras e instrucciones.
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Analitos Dureza, total
Incluye Caja de cartón, 30 ampollas con conjuntos de válvulas, clasificador, vaso de muestras de 25 ml e instrucciones
Nº de pruebas 30
temp De 2 a 20 ppm como CaCO3
Método de prueba Total EDTA
Tipo Kit de pruebas de agua para células de titulación Titrets
compliance-icons
Nombre del producto
  • total hardness titrets ampoules
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en vertedero autorizadode productos quimicos o orgánicos parala incineración a alta temperatura.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse todas las áreas externas del cuerpo expuestas a después concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: EDTA disodium salt,EDTA magnesium disodium salt, 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol