Learn More
CHEMetrics Kit de pruebas de agua para células de titulación de dureza (total) Titrets
Descripción
Includes
QUITAR
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
Las ampollas Titrets utilizan valoración inversa para cuantificar las concentraciones. Cada ampolla Titret tiene 13 mm de diámetro y está diseñada para el análisis titrimétrico. La ampolla contiene un titulador líquido sellado al vacío y tiene un conjunto de válvula flexible conectado. Después de ajustar la punta de la ampolla, la muestra se introduce en esta en pequeñas dosis (con el dispositivo Titrettor™ incluido en cada kit que controla con precisión la muestra), (paso 1), hasta que un cambio de color indica que se ha alcanzado el punto de equivalencia (paso 2). La valoración se detiene en el punto final y la ampolla se mantiene en posición vertical. El nivel de líquido corresponderá a una escala impresa en la superficie exterior de la ampolla (paso 3).
Los kits incluyen 30 ampollas con conjuntos de válvulas, un clasificador, soluciones accesorias cuando sean necesarias, una vaso de muestras e instrucciones.
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Dureza, total |
| Incluye | Caja de cartón, 30 ampollas de reactivo con sets de válvula, clasificador, vaso de muestras de 25 ml e instrucciones |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | De 100 a 1000 ppm como CaCO3 |
| Método de prueba | Total EDTA |
| Tipo | Kit de pruebas de agua para células de titulación Titrets |
Seguridad y manipulación
- total hardness titrets ampoules
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse todas las áreas externas del cuerpo expuestas a después concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: EDTA disodium salt,EDTA magnesium disodium salt, 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.