Learn More
Nabertherm™ Horno de endurecimiento
Código de producto. p-7236248 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo de controlador:
B500
C540
Control de temperatura:
Minutos a temperatura máx.: 105
Minutos a temperatura máx.: 120
Minutos a temperatura máx.: 180
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17308029
Marca: Nabertherm™ N01H1NMNA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los hornos de cámara son perfectos para soportar un uso severo en el laboratorio, por ejemplo, cuando se tratan metales con calor, es necesario un aislamiento robusto con ladrillos refractarios ligeros. Los hornos se pueden ampliar con una variedad de accesorios.
  • Temperatura máxima:de 1280 °C
Especificaciones
Tipo de controlador C540
Capacidad (métrico) 9 L
Temperatura (métrico) 1280 °C
Tipo Horno de endurecimiento
Modelo Sobremesa
Control de temperatura Minutos a temperatura máx.: 180
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 250 x 140 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 800 x 650 x 600 mm