Learn More
Nabertherm™ Horno de endurecimiento
Código de producto. 17368029 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo de controlador:
B500
C540
Control de temperatura:
Minutos a temperatura máx.: 105
Minutos a temperatura máx.: 120
Minutos a temperatura máx.: 180
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador Control de temperatura unitSize
17368029 17 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17308029 9 L C540 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17318029 11 L B500 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17328029 11 L C540 Minutos a temperatura máx.: 180 cada uno
17338029 11 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17348029 11 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17358029 17 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17378029 30 L B500 Minutos a temperatura máx.: 105 cada uno
17398029 40 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17308039 40 L C540 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
17318039 60 L B500 Minutos a temperatura máx.: 120 cada uno
11 options
Código de producto. 17368029
Marca: Nabertherm™ N03R1NMNE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los hornos de cámara son perfectos para soportar un uso severo en el laboratorio, por ejemplo, cuando se tratan metales con calor, es necesario un aislamiento robusto con ladrillos refractarios ligeros. Los hornos se pueden ampliar con una variedad de accesorios.
  • Temperatura máxima:de 1280 °C
Especificaciones
Tipo de controlador C540
Capacidad (métrico) 17 L
Temperatura (métrico) 1280 °C
Tipo Horno de endurecimiento
Modelo Sobremesa
Control de temperatura Minutos a temperatura máx.: 120
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 500 x 140 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 800 x 900 x 600 mm