Descripción
- Temperatura máxima:de 1280 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B500 |
| Capacidad (métrico) | 11 L |
| Temperatura (métrico) | 1280 °C |
| Tipo | Horno de endurecimiento |
| Modelo | Sobremesa |
| Control de temperatura | Minutos a temperatura máx.: 180 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 250 x 350 x 140 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 800 x 750 x 600 mm |