Learn More
Brady™ Candado de máxima seguridad
Código de producto. 11791286
Change view
Click to view available options
Altura de la argolla (métrico):
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
Artikelnummer. Altura de la argolla (métrico) unitSize
11791286 26,00 mm paquete de 3
15633537 26,00 mm paquete de 2
11701296 50,00 mm paquete de 3
15643537 50,00 mm paquete de 2
11726785 75,00 mm cada uno
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11791286
Marke: Brady™ 805837
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El cilindro de disco de 7 pines ofrece la máxima protección contra la manipulación y los cambios clave.
  • El grillete y el cuerpo están hechos de la aleación de acero endurecida estándar más alta
Spezifikation
Tipo de producto Candado de máxima seguridad
Color Negro
Material Aleación de acero endurecido
Descripción Candado de máxima seguridad
Diámetro de la argolla (métrico) 11 mm
Dimensiones (L x An) 63,00 x 85,00 mm
Altura (métrico) 85 mm
Altura de la argolla (métrico) 26,00 mm
Material (Shackle) Aleación de acero endurecido
N.º de pasadores 7
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 63 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.