Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal de división |
| Para utilizar con (equipo) | Para tamaños de alimentación de hasta 10 mm |
| Incluye | 10 entradas de muestras con cierre rápido |
| Material | Aluminio anodizado duro |