Learn More
Brady™ Señales de seguridad de aluminio duro
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Corrosivo
Material dañino o irritante
Oxidante
PELIGRO de asfixia
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma EC 95/98 |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Aluminio duro |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Forma | Triangular |
| Texto mostrado | Material dañino o irritante |
| Tipo de producto | Señal de seguridad |