missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Haptoglobin Polyclonal Antibody

Código de producto. 17783674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17783674 20 μL 20 microlitros
17836112 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17783674 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5122280

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Guinea Pig Polyclonal Antibody

Haptoglobin Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

Haptoglobin is an a2-globulin plasma protein synthesized in the liver. It is an acute phase protein which also acts as a scavenger of hemoglobin from hemolyzed red cells. The haptoglobin monomer consists of two a and two beta chains; the a chains bay be hp1Fa, hp1Sa, or hp2a types while the beta chain is constant. Three major phenotypes are recognized: HP1-1, Hp2-1 and Hp-2-2, in which the hp1a chain bay be either the F or S type.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Haptoglobin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.57 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica HP
N.º de referencia del gen P19007
Alias de gen alpha polypeptide; Ba1-647; beta polypeptide; binding peptide; Binding peptide (BP); BP; haptoglobin; haptoglobin alpha 1S; Haptoglobin alpha chain; Haptoglobin alpha chain / alpha(1S) beta; haptoglobin alpha(1S)-beta; Haptoglobin alpha(2FS) beta; haptoglobin alpha(2FS)-beta; Haptoglobin beta chain; haptoglobin, alpha polypeptide; haptoglobin, beta polypeptide; haptoglobin; haptoglobin-like; haptoglobin-like; haptoglobin-related protein; Hp; HP-1; HP2 ALPHA2; HP2ALPHA2; HP2-ALPHA-2; HPA1S; HPR; HPT; Liver regeneration-related protein LRRG173; LOC100067869; LOC479668; MGC111141; MGC133752; preHP2; zonulin
Símbolos de los genes HP
Especie del huésped Guinea Pig
Inmunógeno Recombinant protein Haptoglobin. The antigen corresponds to amino acid range 177-342 of the target protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100008816
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.