missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) Antibody (B1-8), Alexa Fluor™ 647 - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-52640AF647
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) Monoclonal antibody specifically detects hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Control, CyTOF
Especificaciones
hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 647 | |
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetyl, 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetate, 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid, 3-nitro-4-Hydroxyphenylacetic acid, 4-Hydroxy-3-nitrophenyl acetyl | |
hapten-protein conjugated NP12-chicken gammaglobulin (CG). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG λ |
Western Blot, Flow Cytometry, Control, CyTOF | |
B1-8 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Non-species specific | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) Antibody (B1-8), Alexa Fluor™ 647 - Chimeric, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 647
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido