Learn More
Invitrogen™ Hao2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15887543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15887543 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15887543 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA569136
Rabbit Polyclonal Antibody
This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 93%; Rat: 93%.
HAO2 gene ontology annotations related to this gene include fatty acid oxidation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno Hao2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica HAO2
N.º de referencia del gen Q9NYQ2
Alias de gen (S)-2-hydroxy-acid oxidase, peroxisomal; (S)-hydroxy-acid oxidase, peroxisomal; AI325478; Cell growth-inhibiting gene 16 protein; GIG16; glycolate oxidase; Hao2; Hao-2; Hao3; HAOX2; Haox3; hydroxyacid oxidase (glycolate oxidase) 3; hydroxyacid oxidase 2; hydroxyacid oxidase 2 (long chain); hydroxyacid oxidase 2, kidney; hydroxyacid oxidase 3 (medium-chain); hypothetical protein LOC509481; long chain alpha-hydroxy acid oxidase; Long-chain L-2-hydroxy acid oxidase; medium chain alpha-hydroxy acid oxidase; medium-chain 2-hydroxy acid oxidase HAOX3; medium-chain L-2-hydroxy acid oxidase
Símbolos de los genes HAO2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human Hao2 (aa 240-289).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56185
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.