Learn More
Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions
BIOPHARMA
Código de producto. 15353571
Click to view available options
Cantidad:
1 x 500 mL
6 x 500 mL
Concentración:
1 X
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin calcio, ni magnesio, No Magnesium
Código de producto. 15353571
Marca: Corning™ 21020CV
Las soluciones salinas se envían a temperatura ambiente a menos que se indique lo contrario
El pH de las soluciones 10X debe ajustarse después de la dilución a la concentración 1X.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo anaranjado
Contenido y almacenamiento De 2° a 30 °C
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Hanks
Con aditivos Calcio, Magnesio
pH Desde 7,1 hasta 7,4
Cantidad 1 x 500 mL