Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, preesterilizadas
Puntas transparentes para la administración precisa de muestras
186.00€ - 345.00€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | No ANSI |
Para utilizar con (aplicación) | Para un suministro de muestras exacto |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11354285
|
Axygen™
TT-1000-C-HTR-S |
1000 μl | Sin filtro |
186.00€
paquete de 1536 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11354295
|
Axygen™
TT-200-C-HTR-S |
200 μl | Sin filtro |
278.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11344305
|
Axygen™
TTF-1000-C-HTR-S |
1000 μl | Con filtro |
230.00€
paquete de 1536 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11384305
|
Axygen™
TTF-200-C-HTR-S |
200 μl | Con filtro |
345.00€
paquete de 2304 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11364305
|
Axygen™
TTF-20-C-HTR-S |
20 μl | Con filtro |
345.00€
paquete de 2304 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11304315
|
Axygen™
TTF-50-C-HTR-S |
50 μl | Con filtro |
329.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11304305
|
Axygen™
TT-50-C-HTR-S |
50 μL | Non-Filtered |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Polipropileno
- Volumen de 20 a 1000 μl
- Disponible con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Compatible con sistemas Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200
Certifications
Certified DNAse-, RNAse- and Pyrogen-safe
Especificaciones
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Para un suministro de muestras exacto | |
Automatización, Round |
Transparente | |
No ANSI | |
Gradilla | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ Miniprep LiHa, cabezal de 1, 4, 8, Aurora Biomed Versa™, cabezal de 8 canales |