Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas transparentes de estilo Tecan, preesterilizadas
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
Axygen™ ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización Tecan™, Aurora Biomed y PerkinElmer™. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro. Las puntas de polipropileno negro transparentes y conductivas están disponibles en formato de 96 pocillos y en gradilla de puntas colgantes, diseñada para Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep con cabezales Liha-1, 4 y 8; Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales, y PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe con cabezal Variospan-1, 4 y 8.
Puntas transparentes de 1000 μl Formato de 96 punta Polipropileno transparente Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos Estériles Compatibilidad: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Evo™/Miniprep con cabezal LiHa-1, 4 y 8, ys Aurora Biomed Versa™ con cabezal de 8 canales
Certifications
Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | No ANSI |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un suministro de muestras exacto |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Round |
| Envase | Gradilla de puntas colgante |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?