Learn More
OHAUS™ Balanzas de plato colgante
Código de producto. p-181250 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Calibración:
100 x 10 g (brazo frontal, segundo y tercero), 10 x 0,0
Modelo:
310-00
Tipo:
Balanza Dial-O-Gram™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10302952
Marca: OHAUS™ 80000009
Alta precisión y un valor extraordinario.
Modelos con brazo y dial Vernier.
Características estándar
  • La construcción resistente incluye un plato y arco de acero inoxidable serializados; cojinetes recubiertos de ágata; pivotes esmerilados con precisión; y brazo de aluminio fundido para ofrecer una larga duración y un rendimiento preciso.
  • Los brazos con niveles y muescas incluyen pesas con ventanas con indicación de centro que aumentan la visibilidad, mientras que el dispositivo de lectura en el extremo sin paralaje permite el uso incluso en condiciones de iluminación agresiva.
  • Otras características incluyen amortiguación magnética para ralentizar la oscilación; compensador de ajuste a cero de carga por resorte; plataforma de gravedad específica con almacenamiento automático; y un dial Vernier de lectura directa (solo en n.º cat. 02-020-10)
Los modelos con n.º de cat. 02-020-10 El brazo frontal está graduado de 10 a 100 g en incrementos de 10 g; el brazo trasero, de 100 a 200 g en incrementos de 100 g; el dial Vernier, de 0 a 10 g en incrementos de 0,01 g.
N.º de cat. 02-021 El brazo delantero está graduado de 0 a 1 g en incrementos de 0,01 g; el segundo brazo de 1 a 10 g en incrementos de 1 g; el tercer brazo, de 10 a 100 g en incrementos de 10 g; el cuarto brazo, de 100 a 200 g en incrementos de 100 g.
Service Plan
Contrato de asistencia técnica disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 3,5 in
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 9 cm
Fondo (imperial) 7 pulg
Calibración 100 x 10 g (brazo frontal, segundo y tercero), 10 x 0,0
Fondo de la cubeta (imperial) 0,5 in
Fondo (métrico) 17,78 cm
Fondo de la cubeta (métrico) 1,27 cm
Altura (imperial) 9 pulg
Altura (métrico) 22,86 cm
Modelo 310-00
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35,56 cm
Garantía 5 años
Capacidad 300 g
Tipo de pantalla Analog
Tipo Balanza Dial-O-Gram™