Descripción
- Conjunto de medidor de pH versátil HandyLab 100 dentro del maletín y el electrodo de combinación adecuado A7780-NTC30-DIN-N para una aplicación versátil
- AutoRead muestra cuando el valor de medición es estable y elimina el riesgo de una lectura prematura del valor de medición erróneo
- CMC (control de medición continua) visualiza si el valor de medición sigue dentro de los límites de calibración
- Se pueden ver los datos almacenados gracias a la capacidad de almacenamiento de hasta 200 conjuntos de datos
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 22 conjuntos de tampones precargados |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
| Exactitud (pH) | ±0,005 |
| Intervalo (pH) | Desde -2 hasta 20 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo (mV) | ±1200, ±0,3 |
| Calibration Points | Desde 1 hasta 5 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +105 °C |
| Tipo de pantalla | LCD, gráfica en blanco y negro retroiluminada |
| Memoria | Última calibración |
| Mostrar más |