Descripción
- Acepta electrodos DIN
- Resistente al agua IP67
- Resultados reproducibles gracias a la función automática de lectura AutoRead activa - Elimina el riesgo de lectura prematura
- Función CMC para visualizar el intervalo de medición óptimo
- Calibración de uno a cinco puntos con 22 juegos de tampón almacenados
- Almacenamiento de datos (hasta 200 conjuntos de datos) con salida en pantalla
- Pantalla gráfica retroiluminada con menú de texto claro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor de pH de bolsillo HL100/K |
| Incluye | Maletín de transporte y soluciones (sin electrodo) |
| Modelo | HandyLab 100 |