Learn More
Sartorius™ Handle
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pesas de 10 kg
Pesas de 20 kg
Pesas de 5 kg
Pesas de 50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Asa |
| Para utilizar con (equipo) | Pesas de 5 kg |
| Cantidad | 1 unidad |