Learn More
Brady™ HandiMark™ Vinyl Repositionable Film
Código de producto. p-8001512
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Anchura (métrico):
13 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12880590
Marca: Brady™ 042100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Descripción Película de vinilo reposicionable HandiMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Reposicionable
Color Blanco
Acabado Gloss
Material Vinilo
Tipo de producto Película reposicionable
Para utilizar con (aplicación) Para etiquetas temporales, reposicionables y extraíbles, como las etiquetas de inventarios 5S y Lean
Para utilizar con (equipo) HandiMark
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,031 mm
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (métrico) 13 mm