Learn More
Brady™ HandiMark™ Vinyl Repositionable Film
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Anchura (métrico):
13 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Película de vinilo reposicionable HandiMark |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Reposicionable |
| Color | Blanco |
| Acabado | Gloss |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Película reposicionable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para etiquetas temporales, reposicionables y extraíbles, como las etiquetas de inventarios 5S y Lean |
| Para utilizar con (equipo) | HandiMark |
| Cantidad | 1 rollo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +82 °C |
| Mostrar más |