Learn More
Brady™ Cintas HandiMark™
Código de producto. 12840590
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
2 in
Color:
Amarillo
Rojo
Transparente
Tipo de producto:
Cinta
Cintas Handimark - B-595 50 mm rojo
Cintas Handimark - B-595 50 mm transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Color Tipo de producto unitSize
12840590 2 in Rojo Cintas Handimark - B-595 50 mm rojo cada uno
10755885 2 in Amarillo Cinta cada uno
12840570 0,5 in Amarillo Cinta cada uno
12800590 2 in Transparente Cintas Handimark - B-595 50 mm transparente cada uno
4 options
Código de producto. 12840590
Marca: Brady™ 142280
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las cintas HandiMark™ son de vinilo duradero termorretráctil con adhesivo ultraagresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado“”
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
  • Durabilidad media exterior de 8-10 años con temperaturas de –40 °C a 82 °C; se puede aplicar a una temperatura tan baja como –18 °C.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Rojo
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cintas Handimark - B-595 50 mm rojo
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones y seguridad
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm