Learn More
Brady™ Cintas HandiMark™
Código de producto. 12840570
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
2 in
Color:
Amarillo
Rojo
Transparente
Tipo de producto:
Cinta
Cintas Handimark - B-595 50 mm rojo
Cintas Handimark - B-595 50 mm transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Color Tipo de producto unitSize
12840570 0,5 in Amarillo Cinta cada uno
10755885 2 in Amarillo Cinta cada uno
12840590 2 in Rojo Cintas Handimark - B-595 50 mm rojo cada uno
12800590 2 in Transparente Cintas Handimark - B-595 50 mm transparente cada uno
4 options
Código de producto. 12840570
Marca: Brady™ 142272
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las cintas HandiMark™ son de vinilo duradero termorretráctil con adhesivo ultraagresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies difíciles como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
  • Durabilidad en exteriores media de 8 a 10 años en temperaturas de - 40 °C a 82 °C (- 40 °F a 180 °F); se puede aplicar a una temperatura mínima de - 18 °C (0 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE, ASTM D 523
Descripción Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Amarillo
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para marcadores de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
Para utilizar con (equipo) Etiquetadora portátil HandiMark™; impresora de etiquetas BMP™71
Satinado 50 unidades Gardner
Vida útil De 8 a 10 años
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 13 mm