Learn More
Brady™ Cintas HandiMark™
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
2 in
Color:
Amarillo
Rojo
Transparente
Tipo de producto:
Cinta
Cintas Handimark - B-595 50 mm rojo
Cintas Handimark - B-595 50 mm transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beskrivelse
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado“”
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
- Durabilidad media exterior de 8-10 años con temperaturas de –40 °C a 82 °C; se puede aplicar a una temperatura tan baja como –18 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
| Descripción | Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Transparente |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cintas Handimark - B-595 50 mm transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones y seguridad |
| Cantidad | 1 unidad |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion