Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado Handimark
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de etiquetado |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Para impresoras HandiMark |
| Longitud (métrico) | 23 m |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Dimensiones (L x An) | 23 m × 50 mm (L × An) |
| Descripción | Cinta amarilla de 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Asegúrese de que el texto impreso dure años en exteriores y en entornos exigentes |
| Cantidad | 1 unidad |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.