missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Cintas de etiquetado Handimark

Código de producto. 12800560
Change view
Click to view available options
Color:
Magenta
Negro
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
12800560 Verde cada uno
10442984 Negro cada uno
12810560 Magenta cada uno
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12800560

Marca: Brady™ 042015

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Cinta de etiquetado
Color Verde
Para utilizar con (equipo) Para impresoras HandiMark
Longitud (métrico) 23 m
Anchura (métrico) 50 mm
Dimensiones (L x An) 23 m × 50 mm (L × An)
Descripción Cinta verde de 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Asegúrese de que el texto impreso dure años en exteriores y en entornos exigentes
Cantidad 1 unidad

Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.