Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark™
Código de producto. 12830560
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 m x 13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
12830560 15 m x 13 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12830560
Marca: Brady™ 142287
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE
Descripción Cinta de vinilo para interiores/exteriores HandiMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Baja temperatura
Recubrimiento Revestimiento de polvo
Color Negro
Acabado Satinado
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para interiores/exteriores HandiMark
Para utilizar con (aplicación) Para identificación de seguridad y de instalaciones
Para utilizar con (equipo) Impresora HandiMark
Satinado 50 unidades Gardner, 60°
Cantidad 1000/Paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,024 mm
Dimensions (LxW) 15 m x 13 mm
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (métrico) 13 mm