Learn More
VEE GEE Handheld Refractometer
Código de producto. 17804922
Change view
Click to view available options
Modelo:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
17804922 BX-2 cada uno
17814922 BTX-1 cada uno
17894912 BX-20 cada uno
17834922 BX-1 cada uno
17824922 BX-4 cada uno
17864922 SGX-1 cada uno
17854922 BX-3 cada uno
17844922 BX-10 cada uno
17874922 SX-2 cada uno
17884922 STX-3 cada uno
17814932 URX-60 cada uno
17804932 SX-1 cada uno
17894922 NDX-2 cada uno
17824932 BX-50 cada uno
17854932 CTX-2 cada uno
17834932 CTX-1 cada uno
17844932 BTX-20 cada uno
17 options
Código de producto. 17804922
Marca: VEE GEE 43003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The handheld refractometer is exceptionally simple to operate and provides quick, accurate measurements for the concentration of nearly any aqueous solution in a wide range of applications. Made durable with industrial-grade design features to provide years of reliable use even in the field.
  • Tool-Free Calibration: Tools not required with our patented 'Zero-Ring' calibration
  • Quick Results: High quality optical glass prism and all-metal housing design allows for quick temperature equilibrium
  • Accurate and Sharp Readings: Large scale is best in class delivering clear, sharp figures, screen shading and incredible contrast for overall accuracy
  • Protective Grip: The rubber grip reduces hand slipping and guards against user's hand heat to maintain accuracy
Especificaciones
Tipo Brix Refractometer
Scale Range 28 to 62 Brix
Índice de refracción 1.38 to 1.45
Descripción Handheld Refractometer, BX-2, 28 to 62% Brix
Modelo BX-2
Tipo de muestra Transparent and Translucent
Volumen de muestra >0.1 mL
Calibración Tool-free Calibration
Exactitud ± 0,2 %
Resolución 0.20%
Tipo de escala Brix
Para utilizar con (aplicación) For Food, Beverage, and Agriculture Applications
Incluye Carrying case, one plastic transfer pipet, and instructions manual
Peso (métrico) 238 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 4 x 15 cm
Altura (métrico) 15 cm
Longitud (métrico) 4 cm
Anchura (métrico) 4 cm