Learn More
asecos™ Pala de mano
Código de producto. p-200003664 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
187,00 mm
240,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17876416 187,00 mm cada uno
17866406 240,00 mm cada uno
2 options
Código de producto. 17876416
Marca: asecos™ 14369
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para esparcir y recoger gránulos
  • PP
  • rojo
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo Shovel
Longitud (imperial) 7.36 in.
Longitud (métrico) 187,00 mm
Anchura (imperial) 7.36 in.
Anchura (métrico) 187.00 mm
Altura (imperial) 5.43 in.
Altura (métrico) 138.00 mm
Peso (imperial) 0.42 lb.
Peso (métrico) 0.19 kg