Learn More
Cole-Parmer™ Bombas de vacío manuales
Código de producto. 11785189 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
15 ml/recorrido
35 ml/recorrido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal unitSize
11785189 15 ml/recorrido cada uno
11705199 35 ml/recorrido 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11785189 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7930101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produzca hasta 25 in de Hg de vacío o realice pruebas de fugas de presión con esta bomba de vacío. Las bombas de vacío manuales Cole-Parmer™ están selladas y autolubricadas para una larga vida útil sin mantenimiento.
  • El disparador integrado le permite liberar el vacío sin desconectar la bomba
  • La aleación de cinc es ideal para aplicaciones resistentes; el PVC es ligero y fácil de manipular.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190,5 x 50,8 x 241,3 mm
Material Aleación de cinc
Caudal 15 ml/recorrido
Tipo de bomba Bomba de vacío manual