Learn More
Cole-Parmer™ Bombas de vacío manuales
Código de producto. 11705199 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
15 ml/recorrido
35 ml/recorrido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11705199 35 ml/recorrido 1 PCS
11785189 15 ml/recorrido cada uno
2 options
Código de producto. 11705199
Marca: Cole-Parmer™ 7930121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produzca hasta 25 in de Hg de vacío o realice pruebas de fugas de presión con esta bomba de vacío. Las bombas de vacío manuales Cole-Parmer™ están selladas y autolubricadas para una larga vida útil sin mantenimiento.
  • El indicador de vacío está graduado en centímetros y pulgadas de mercurio
  • El disparador integrado le permite liberar el vacío sin desconectar la bomba
  • La aleación de cinc es ideal para aplicaciones resistentes; el PVC es ligero y fácil de manipular.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190,5 x 50,8 x 241,3 mm
Material PVC
Caudal 35 ml/recorrido
Tipo de bomba Bomba de vacío manual (sin manómetro)