Learn More
Buerkle™ Bomba de disolvente accionada con la mano para recipientes de hojalata
Descripción
- Piezas de contacto medio fabricadas con acero inoxidable AISI 304 (1.4301) y PTFE
- Tubo de descarga rígido con llave de paso de acero inoxidable/PTFE
- Adecuado para recipientes con rosca R de 5 cm (2 pulg.)
- Adaptador de rosca para recipientes disponibles en el mercado como accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Disolventes |
| Descripción | Para boquilla extraíble de 35 mm de diámetro |
| Caudal | 10/ l/min |
| Incluye | Adaptador de rosca |
| Peso (métrico) | 2,052 kg |
| Para utilizar con | Bidón de hojalata |
| Fondo (métrico) | 60 cm |
| Tipo | Bomba de disolvente accionada con la mano |
| Certificaciones/conformidad | Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para uso en zona de protección ex 0 y 1 |
| Material | Acero inoxidable, PTFE |