Learn More
Sampling Systems™ Bomba sencilla manual
Código de producto. 12848161 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
700 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
12848161 700 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12848161
Marca: Sampling Systems™ 5056A18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba sencilla y manual de Sampling Systems™ es ideal para muchas aplicaciones de laboratorio donde se necesitan bombear cantidades pequeñas y medianas de líquido.
  • Estructura de polipropileno rígido
  • Se suministra con un tapón universal que permite el bombeo con cualquier contenedor que tenga una abertura redonda de entre 30 y 70 mm
  • Longitud máxima del tubo de inmersión: 700 mm
  • Diseñado para una instalación, uso y limpieza fáciles
  • Capacidad de 26 l/min
  • Diámetro del tubo de 18 mm
Especificaciones
Fondo (métrico) 700 mm