Learn More
JP Selecta™ Centrífuga manual
Código de producto. p-7115673
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cabezal para 2 butirómetros y cubos de metal
Cabezal para 2 tubos y cubos de metal
RCF máx.:
360 x g
370 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye RCF máx. unitSize
12108051 Cabezal para 2 tubos y cubos de metal 360 x g cada uno
12118051 Cabezal para 2 butirómetros y cubos de metal 370 x g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12108051 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 7000014
Para tubos butirómetros y de 15 ml.
  • Se suministra una abrazadera para sujetar a la mesa
  • Se suministra con cabeza y cubos de metal
  • Cabezales adaptables para 2 o 4 tubos de 15 ml, o 2 tubos butírómetros
Specifications
RCF máx. 360 x g
Para utilizar con (equipo) Tubos butirómetros y de 15 ml
Tipo Centrífuga manual
Incluye Cabezal para 2 tubos y cubos de metal