Learn More
JP Selecta™ Centrífuga manual
Descripción
- Se suministra una abrazadera para sujetar a la mesa
- Se suministra con cabeza y cubos de metal
- Cabezales adaptables para 2 o 4 tubos de 15 ml, o 2 tubos butírómetros
Specifications
Specifications
| RCF máx. | 360 x g |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos butirómetros y de 15 ml |
| Tipo | Centrífuga manual |
| Incluye | Cabezal para 2 tubos y cubos de metal |