Descripción
- Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)
- 2 pilas AAA (incluidas)
- Carcasa y plato de ABS, cubierta de protección a presión
- Protección por software contra sobrecarga/carga insuficiente, calibración externa con botón pulsador
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001 |
| Capacidad | 120 g |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 0,1 g |
| Formato | Gramo, onza, onza troy, pennyweight |
| Para utilizar con (aplicación) | En una joyería, para producción de joyería |
| Linealidad | ± 0,1 g |
| Material | Carcasa de ABS |
| Modelo | JE120 |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Mostrar más |