Learn More
Ohaus™ Básculas de joyería portátiles Emerald™
Código de producto. 11894272 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
250 g
500 g
Modelo:
JE120
JE250
JE500
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
11894272 250 g JE250 1 PCS
11884272 120 g JE120 1 PCS
11804282 500 g JE500 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11894272 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 71148073
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para tener una referencia rápida en almacenes de joyerías y producción. Las balanzas de joyería portátiles Ohaus™ Emerald™ satisfacen los más altos estándares de rendimiento de calidad. Estas balanzas son extremadamente fáciles de utilizar y ofrecen resultados precisos.
  • Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)
  • 2 pilas AAA (incluidas)
  • Carcasa y plato de ABS, cubierta de protección a presión
  • Protección por software contra sobrecarga/carga insuficiente, calibración externa con botón pulsador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001
Capacidad 250 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,1 g
Formato Gramo, onza, onza troy, pennyweight
Para utilizar con (aplicación) En una joyería, para producción de joyería
Linealidad ± 0,2 g
Material Carcasa de ABS
Modelo JE250
Tiempo de estabilización 3 s
Intervalo de temperatura (métrico) 18°C a 25°C
Tipo Básculas de joyería
Garantía 12 meses
Longitud (métrico) 13,6 cm
Anchura (métrico) 83 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 76 mm
Altura (métrico) 20 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 8,3 cm
Peso (métrico) 0,16 kg