Learn More
Ohaus™ Básculas de joyería portátiles Emerald™
Código de producto. 11804282 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
250 g
500 g
Modelo:
JE120
JE250
JE500
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
11804282 500 g JE500 1 PCS
11884272 120 g JE120 1 PCS
11894272 250 g JE250 1 PCS
3 options
Código de producto. 11804282
Marca: Ohaus™ 71148074
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para tener una referencia rápida en almacenes de joyerías y producción. Las balanzas de joyería portátiles Ohaus™ Emerald™ satisfacen los más altos estándares de rendimiento de calidad. Estas balanzas son extremadamente fáciles de utilizar y ofrecen resultados precisos.
  • Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)
  • 2 pilas AAA (incluidas)
  • Carcasa y plato de ABS, cubierta de protección a presión
  • Protección por software contra sobrecarga/carga insuficiente, calibración externa con botón pulsador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001
Capacidad 500 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,1 g
Formato Gramo, onza, onza troy, pennyweight
Para utilizar con (aplicación) En una joyería, para producción de joyería
Linealidad ± 0,2 g
Material Carcasa de ABS
Modelo JE500
Tiempo de estabilización 3 s
Intervalo de temperatura (métrico) 18°C a 25°C
Tipo Básculas de joyería
Garantía 12 meses
Longitud (métrico) 13,6 cm
Anchura (métrico) 83 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 76 mm
Altura (métrico) 20 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 8,3 cm
Peso (métrico) 0,16 kg