missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HAMP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16608914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16608914 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16608914

Marca: Invitrogen™ PA5102436

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total HAMP.

HAMP is involved in the maintenance of iron homeostasis, and it is necessary for the regulation of iron storage in macrophages, and for intestinal iron absorption. The preproprotein is post-translationally cleaved into mature peptides of 20, 22 and 25 amino acids, and these active peptides are rich in cysteines, which form intramolecular bonds that stabilize their beta-sheet structures. These peptides exhibit antimicrobial activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HAMP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica HAMP
N.º de referencia del gen P81172, Q99MH3, Q9EQ21
Alias de gen HAMP; Hamp1; HEPC; Hepc1; Hepc20; Hepc25; Hepcidin; hepcidin antimicrobial peptide; hepcidin antimicrobial peptide 1; Hepcidin-20; Hepcidin-25; HFE2B; LEAP1; LEAP-1; liver-expressed antimicrobial peptide 1; PLTR; Putative liver tumor regressor; UNQ487/PRO1003
Símbolos de los genes HAMP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human HAMP(Accession P81172), corresponding to amino acid residues A2-M52.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57817, 84506, 84604
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.