missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HAMP Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA526470
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HAMP Polyclonal Antibody for Western Blot
HAMP is involved in the maintenance of iron homeostasis, and it is necessary for the regulation of iron storage in macrophages, and for intestinal iron absorption. The preproprotein is post-translationally cleaved into mature peptides of 20, 22 and 25 amino acids, and these active peptides are rich in cysteines, which form intramolecular bonds that stabilize their beta-sheet structures. These peptides exhibit antimicrobial activity.
Especificaciones
| HAMP | |
| Polyclonal | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| P81172 | |
| HAMP | |
| KLH conjugated synthetic peptide between 17-46 amino acids from the central region of human HAMP. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| HAMP | |
| HAMP; Hamp1; HEPC; Hepc1; Hepc20; Hepc25; Hepcidin; hepcidin antimicrobial peptide; hepcidin antimicrobial peptide 1; Hepcidin-20; Hepcidin-25; HFE2B; LEAP1; LEAP-1; liver-expressed antimicrobial peptide 1; PLTR; Putative liver tumor regressor; UNQ487/PRO1003 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| RUO | |
| 57817 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?