Learn More
Hamilton™ Émbolo roscado Jeringas herméticas de las series Gastight™ 1700 y 1000
Código de producto. p-4117416
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
100 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Incluye:
Funda
Émbolo de rosca
Modelo:
1001
1002
1702
1710
1750
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye Modelo unitSize
10405202 100 μl Funda 1710 cada uno
10436162 500 μl Émbolo de rosca 1750 1 PCS
10611794 1 mL Émbolo de rosca 1001 cada uno
16259280 2,5 ml Émbolo de rosca 1002 cada uno
10305292 25 μl Funda 1702 cada uno
5 options
Código de producto. 10405202
Marca: Hamilton™ 81041
For applications requiring extremely precise plunger movement or minute fluid manipulation
Las terminaciones de las jeringas con punta Luer (LT) permiten una fácil conexión de las agujas de cubo Kel-F™; los tubos de PTFE de centro Kel-F; y los tubos de 64 mm D.E. x 0,32 mm D.I. Tygon™ o tubos de caucho. Dispense de 0,33 a 13,23 μl por revolución del émbolo dependiendo del volumen de la jeringa
Terminaciones de jeringa de émbolo roscado
  • Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • Estilos de punta de aguja (adquiera las agujas con cono Kel-F por separado)
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo. Calibres disponibles: 31-10
    • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 31-10
    • Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 31-10. Los estilos de punta especiales como de 30°, 45° o cualquier otro ángulo están disponibles previa solicitud.
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
    • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26 & 22
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
    Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para aplicaciones que requieren un movimiento del émbolo extremadamente preciso o una minuciosa manipulación de los fluidos, permiten conectar de forma sencilla las agujas con cono Kel-F y los tubos de PTFE con cono Kel-F con un DE de 12,7 mm (0,25 pulgadas) y un DI de 3,04 mm (0,12 pulgadas) Tygon™ o tubos de caucho
    Incluye Funda
    Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
    Temperatura máx. (imperial) 239 °F
    Temperatura máxima 115°C
    Temperatura mín. (imperial) 50 °F
    Modelo 1710
    Temperatura mín. (métrico) 10 °C
    Cantidad Unidad
    Volumen (métrico) 100 μl
    Tipo de conexión Luer