Learn More
Hamilton™ Émbolo roscado Jeringas herméticas de las series Gastight™ 1700 y 1000
Descripción
Las terminaciones de las jeringas con punta Luer (LT) permiten una fácil conexión de las agujas de cubo Kel-F™; los tubos de PTFE de centro Kel-F; y los tubos de 64 mm D.E. x 0,32 mm D.I. Tygon™ o tubos de caucho. Dispense de 0,33 a 13,23 μl por revolución del émbolo dependiendo del volumen de la jeringa
Terminaciones de jeringa de émbolo roscado
- Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas aunque se ha diseñado específicamente para su uso con agujas Hamilton Kel-F. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo. Calibres disponibles: 31-10
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 31-10
- Estilo de punta 4: la punta de aguja biselada estándar de 12° se recomienda para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 31-10. Los estilos de punta especiales como de 30°, 45° o cualquier otro ángulo están disponibles previa solicitud.
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26 & 22
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,029 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,729 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para aplicaciones que requieren un movimiento del émbolo extremadamente preciso o una minuciosa manipulación de los fluidos, permiten conectar de forma sencilla las agujas con cono Kel-F y los tubos de PTFE con cono Kel-F con un DE de 12,7 mm (0,25 pulgadas) y un DI de 3,04 mm (0,12 pulgadas) Tygon™ o tubos de caucho |
| Incluye | Funda |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 1000 psi |
| Mostrar más |