Learn More
- Home
- Products
- Jeringas para cromatografía
- Accesorios para jeringas de cromatografía
- Hamilton™ Agujas extraíbles de cono pequeño (jeringas de 2,5 a 100 μl)
Hamilton™ Agujas extraíbles de cono pequeño (jeringas de 2,5 a 100 μl)
Código de producto. 10622804
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva
Cono
Romo
Diámetro interior (imperial):
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diámetro exterior (imperial):
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
| Código de producto. | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10622804 | 22 G | Afilada, biselada, curva | 0,016 in | 0,028 in | paquete de 6 |
| 10291733 | 26s G | Cono | 0,0051 in | 0,018 in | paquete de 6 |
| 10708494 | 26 G | Cono | 0,01 in | 0,018 in | paquete de 6 |
| 10284302 | 22 G | Cono | 0,016 in | 0,028 in | paquete de 6 |
| 10274702 | 22s G | Cono | 0,0059 in | 0,028 in | paquete de 6 |
| 10323811 | 22s G | Afilada, biselada, curva | 0,0059 in | 0,028 in | paquete de 6 |
| 11557704 | 22s G | Romo | 0,0059 in | 0,028 in | paquete de 6 |
| 11520142 | 33 G | Romo | 0,004 in | 0,008 in | paquete de 6 |
| 10152642 | 22 G | Romo | 0,016 in | 0,028 in | paquete de 6 |
| 10225142 | 26s G | Romo | 0,0051 in | 0,018 in | paquete de 6 |
| 10788731 | 26s G | Afilada, biselada, curva | 0,0051 in | 0,019 in | paquete de 6 |
| 11547704 | 26 G | Romo | 0,01 in | 0,01 in | paquete de 6 |
| 11503234 | 26 G | Afilada, biselada, curva | 0,01 in | 0,018 in | paquete de 6 |
| 10616264 | 30 G | Romo | 0,0063 in | 0,012 in | paquete de 6 |
| 11510142 | 32 G | Romo | 0,004 in | 0,0094 in | paquete de 6 |
| 10183352 | 31 G | Romo | 0,005 in | 0,01 in | paquete de 6 |
| 11500142 | 28 G | Romo | 0,007 in | 0,014 in | paquete de 6 |
| 10281293 | 27 G | Romo | 0,0051 in | 0,016 in | paquete de 6 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10622804
Marca: Hamilton™ 775801
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
- Hay disponibles calibres, longitudes y estilos de punta personalizados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable (cono) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,016 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,028 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Minimizan el riesgo de obstrucción de la aguja |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | Afilada, biselada, curva |
| Mostrar más Mostrar menos |