Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cono pequeño (jeringas de 2,5 a 100 μl)
Código de producto. 10281293
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26 G
26s G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva
Cono
Romo
Diámetro interior (imperial):
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diámetro exterior (imperial):
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 10281293
Marca: Hamilton™ 776201
Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 100 μl y más pequeñas.
  • La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
  • Hay disponibles calibres, longitudes y estilos de punta personalizados
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (cono)
Calibre de aguja 27 G
Diámetro interior (imperial) 0,0051 in
Diámetro exterior (imperial) 0,016 in
Diámetro interior (métrico) 0,41 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,21 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal cuando existe un riesgo de que la aguja se obstruya
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de jeringa de repuesto
Estilo de punta de aguja Romo