Learn More
Hamilton™ Tubo de PTFE adaptado a Luer Lock hembra
Código de producto. 10642503
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
15 G
18 G
19 G
20 G
22 G
24 G
28 G
30 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
10642503 19 G cada uno
11573084 15 G cada uno
11503094 18 G cada uno
10770145 20 G cada uno
11543094 24 G cada uno
11533094 22 G cada uno
11563094 28 G cada uno
10332932 30 G cada uno
8 options
Código de producto. 10642503
Marca: Hamilton™ 90619
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectar a una jeringa u otro componente
  • Fabricado con PTFE
  • Una conexión luer hembra en el extremo
  • El tubo tiene una longitud de 304,8 mm (12 pulgadas)
Especificaciones
Tipo Conjunto de tubos
Longitud (imperial) 12 pulg
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 30,48 cm
Para utilizar con (aplicación) Conectar a una jeringa u otro componente
Calibre de aguja 19 G