Learn More
Hamilton™ Tubo de PTFE adaptado a Luer Lock hembra
Descripción
- Fabricado con PTFE
- Una conexión luer hembra en el extremo
- El tubo tiene una longitud de 304,8 mm (12 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conjunto de tubos |
| Longitud (imperial) | 12 pulg |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 30,48 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Conectar a una jeringa u otro componente |
| Calibre de aguja | 30 G |