Learn More
Hamilton™ Columnas PRP™-X200 para intercambio de cationes
Descripción
Se pueden utilizar con cualquier cromatógrafo iónico o HPLC para determinar de manera sencilla los aniones del aire, el agua y el suelo. Las columnas PRP-X200 ofrecen una serie de ventajas
Mejor que los métodos de química húmeda
- La cromatografía iónica reducirá en gran medida el pretratamiento de las muestras y mejorará la precisión de los resultados.
- Se utiliza para separar iones en concentraciones de 20 ppb a 20 ppm sin necesidad de utilizar supresión ni técnicas de preconcentración complicadas
- El soporte polimérico altamente inerte resiste el ataque químico de disolventes orgánicos y tampones acuosos (orgánicos o acuosos del 0 al 100 %, a intervalos de pH de 1 a 13) y consigue alargar de forma eficaz la vida útil de la columna. Si el rendimiento de la columna se deteriora (por ensanchamiento de los picos o pérdida de simetría), el protocolo de regeneración suele devolver la cromatografía a su estado original.
- Separe rápida y fácilmente cinco cationes monovalentes en solo cinco minutos o cuatro cationes divalentes en cuatro minutos
- El empaquetamiento de poliestireno-divinilbenceno altamente inerte permite el uso de un modificador orgánico. Si modifica la concentración de metanol, puede alterar la resolución entre cationes.
- Tamaño medio de las partículas: 10 °m
- Diámetros internos de cuatro columnas: Entre 2,1 y 10,0mm
- Materiales de dos columnas: Acero inoxidable 316 y PEEK
- Precolumnas analíticas y semipreparativas/preparativas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,1 mm |
| Caudal | 2 ml/min |
| Para utilizar con | Análisis de cationes inorgánicos y orgánicos mediante conductividad o detección UV |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Mostrar más |