Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto serie PRP™ para cartucho protector
Código de producto. 10696401
Change view
Click to view available options
Absorbente:
C18
PRP-X100
PRP-X200
PRP-h1
Diámetro interior (métrico):
2,0 mm
4 mm
Para utilizar con (equipo):
Columna para HPLC Hypersil™
Columna para el análisis de ácidos orgánicos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Absorbente Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10696401 PRP-h1 2,0 mm Columna para HPLC Hypersil™ paquete de 5
10686591 PRP-X100 4 mm Columna para HPLC Hypersil™ paquete de 5
10665461 PRP-X200 2,0 mm Columna para el análisis de ácidos orgánicos paquete de 5
11523294 C18 2,0 mm Columna para el análisis de ácidos orgánicos paquete de 5
4 options
Código de producto. 10696401
Marca: Hamilton™ 79445
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cartuchos de repuesto para PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300 y PRP-X400
Cartuchos de repuesto de acero inoxidable o PEEK.
Especificaciones
pH De 1 a 13
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 25 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Diámetro interior (métrico) 2,0 mm
Para utilizar con (equipo) Columna para HPLC Hypersil™
Material Acero inoxidable 316
Absorbente PRP-h1