Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto serie PRP™ para cartucho protector
Descripción
Cartuchos de repuesto de acero inoxidable o PEEK.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Diámetro interior (métrico) | 2,0 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna para el análisis de ácidos orgánicos |
| Material | Acero inoxidable 316 |
| Absorbente | PRP-X200 |