Learn More
Hamilton™ Accesorios para columnas PRP-C18 para HPLC de fase inversa: cartuchos protectores
Código de producto. 15335074
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cartuchos de repuesto de precolumna de semiprep/prep
Cartuchos de repuesto para precolumna analítica
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Tipo Material unitSize
15335074 Cartuchos de repuesto para precolumna analítica Acero inoxidable paquete de 5
15315074 Cartuchos de repuesto de precolumna de semiprep/prep Acero inoxidable paquete de 2
2 options
Código de producto. 15335074
Marca: Hamilton™ 79686
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las precolumnas protegen las columnas analíticas para HPLC mediante la eliminación de partículas contaminantes y de compuestos altamente adsorbentes de las muestras, prolongando así su vida útil
Las precolumnas son modulares y el cartucho es fácil de sustituir sin necesidad de herramientas. El diseño está optimizado para reducir el volumen muerto y evitar el ensanchamiento adicional de la banda de columna. Al igual que con el resto de las precolumnas, estas deben instalarse antes de la columna analítica y después de la válvula de inyección.
Cartuchos protectores para columnas de acero inoxidable para HPLC
  • Material de carcasa: Aluminio anodizado
  • Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,28 mm de DI, acero inoxidable 316
  • Materiales del cartucho: Cuerpo: CTFE; manguito: acero inoxidable 304; fritas: acero inoxidable 316; porosidad de la frita: 2 μm
  • dimensiones del cartucho: 20 x 2,3mm de diámetro interno
  • volumen del lecho del cartucho: 80 μL
  • material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
Cartuchos protectores semipreparativos/preparativos para columnas de acero inoxidable para HPLC
  • Material de carcasa: Aluminio anodizado
  • Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,28 mm de DI, acero inoxidable 316
  • Materiales del cartucho: Cuerpo: CTFE; manguito: acero inoxidable 304; fritas: acero inoxidable 316; porosidad de la frita: 2 μm
  • dimensiones del cartucho: 20 x 4,6mm de diámetro interno
  • volumen del lecho del cartucho: 332 μL
  • material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
Cartuchos protectores para columnas de PEEK para HPLC
  • Material de carcasa: Polieteretercetona (PEEK) y delrin
  • Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,25 mm de DI, PEEK
  • Materiales del cartucho: Cuerpo: PEEK; fritas: titanio; porosidad de la frita: 2 μm
  • dimensiones del cartucho: 8,0 x 3,0mm de D.I.
  • volumen del lecho del cartucho: 56 μL
  • material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
Especificaciones
Tamaño de partículas 12-20 μm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Tipo Cartuchos de repuesto para precolumna analítica
Diámetro (métrico) 1,5875 mm (0,0625 in)
Material Acero inoxidable