Learn More
Hamilton™ Accesorios para columnas PRP-C18 para HPLC de fase inversa: cartuchos protectores
Las precolumnas protegen las columnas analíticas para HPLC mediante la eliminación de partículas contaminantes y de compuestos altamente adsorbentes de las muestras, prolongando así su vida útil
292.00€ - 369.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 12-20 μm |
---|---|
Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
Diámetro (métrico) | 1,5875 mm (0,0625 in) |
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15335074
|
Hamilton™
79686 |
Cartuchos de repuesto para precolumna analítica | Acero inoxidable |
369.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15315074
|
Hamilton™
79690 |
Cartuchos de repuesto de precolumna de semiprep/prep | Acero inoxidable |
292.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Guard columns are modular and cartridge replacement is easy and tool-free. The desing is optimized to reduce dead volume and prevent extra column band broadening. As with all guard columns these should be installed before the analytical column and after the injection valve.
Guard Cartridges for Stainless Steel HPLC Columns
- Housing Material: Anodized aluminum
- Connecting Tubing Size and material: 1/16 in. O.D., 0.28mm I.D., 316 stainless-steel
- Cartridge Materials: Barrel: CTFE; Sleeve: 304 stainless-steel; Frits: 316 stainless-steel; Frit Porosity: 2μm
- Cartridge Dimension: 20 x 2.3mm I.D.
- Cartridge Bed Volume: 80μL
- Cartridge Packing Material: As labeled on the cartridge
- Housing Material: Anodized aluminum
- Connecting Tubing Size and material: 1/16 in. O.D., 0.28mm I.D., 316 stainless-steel
- Cartridge Materials: Barrel: CTFE; Sleeve: 304 stainless-steel; Frits: 316 stainless-steel; Frit Porosity: 2μm
- Cartridge Dimension: 20 x 4.6mm I.D.
- Cartridge Bed Volume: 332μL
- Cartridge Packing Material: As labeled on the cartridge
- Housing Material: Polyetheretherketone (PEEK) and Delrin
- Connecting Tubing Size and material: 1/16 in. O.D., 0.25mm I.D., PEEK
- Cartridge Materials: Barrel: PEEK; Frits: Titanium; Frit Porosity: 2μm
- Cartridge Dimension: 8.0 x 3.0mm I.D.
- Cartridge Bed Volume: 56μL
- Cartridge Packing Material: As labeled on the cartridge
Especificaciones
12-20 μm | |
29,99 bar (5000 psi) | |
1,5875 mm (0,0625 in) |