Learn More
Hamilton™ Accesorios para columnas PRP-C18 para HPLC de fase inversa: cartuchos protectores
Click to view available options
Tipo:
Cartuchos de repuesto de precolumna de semiprep/prep
Cartuchos de repuesto para precolumna analítica
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Las precolumnas son modulares y el cartucho es fácil de sustituir sin necesidad de herramientas. El diseño está optimizado para reducir el volumen muerto y evitar el ensanchamiento adicional de la banda de columna. Al igual que con el resto de las precolumnas, estas deben instalarse antes de la columna analítica y después de la válvula de inyección.
Cartuchos protectores para columnas de acero inoxidable para HPLC
- Material de carcasa: Aluminio anodizado
- Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,28 mm de DI, acero inoxidable 316
- Materiales del cartucho: Cuerpo: CTFE; manguito: acero inoxidable 304; fritas: acero inoxidable 316; porosidad de la frita: 2 μm
- dimensiones del cartucho: 20 x 2,3mm de diámetro interno
- volumen del lecho del cartucho: 80 μL
- material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
- Material de carcasa: Aluminio anodizado
- Tamaño y material de los tubos de conexión: 1,52 mm (1/16 pulgadas) de DE, 0,28 mm de DI, acero inoxidable 316
- Materiales del cartucho: Cuerpo: CTFE; manguito: acero inoxidable 304; fritas: acero inoxidable 316; porosidad de la frita: 2 μm
- dimensiones del cartucho: 20 x 4,6mm de diámetro interno
- volumen del lecho del cartucho: 332 μL
- material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
- Material de carcasa: Polieteretercetona (PEEK) y delrin
- Tamaño y material de los tubos de conexión: 1/16 pulgadas) de D.E., 0,25 mm de D.I., PEEK
- Materiales del cartucho: Cuerpo: PEEK; fritas: titanio; porosidad de la frita: 2 μm
- dimensiones del cartucho: 8,0 x 3,0mm de D.I.
- volumen del lecho del cartucho: 56 μL
- material de empaquetamiento del cartucho: Como se indica en el cartucho
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Tipo | Cartuchos de repuesto de precolumna de semiprep/prep |
| Diámetro (métrico) | 1,5875 mm (0,0625 in) |
| Material | Acero inoxidable |